Få mere at vide
4-Isobutylstyrene, Mikromol™
Beskrivelse
4-Isobutylstyrene
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isobutylstyrene |
| CAS | 63444-56-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Isobutylstyrene |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C12 H16 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Isobutylstyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16/c1-4-11-5-7-12(8-6-11)9-10(2)3/h4-8,10H,1,9H2,2-3H3 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(C=C)cc1 |
| IUPAC navn | 1-ethenyl-4-(2-methylpropyl)benzene |
| Vis mere |