Få mere at vide
4-Isobutylstyrene, Mikromol™
Artikelnummer. 17933496
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
17933496 10 mg
1 options
Artikelnummer. 17933496 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.48
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Isobutylstyrene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isobutylstyrene
CAS 63444-56-4
Analyt- eller komponentnavne 4-Isobutylstyrene
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C12 H16
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Isobutylstyrene
InChI formel InChI=1S/C12H16/c1-4-11-5-7-12(8-6-11)9-10(2)3/h4-8,10H,1,9H2,2-3H3
SMIL CC(C)Cc1ccc(C=C)cc1
IUPAC navn 1-ethenyl-4-(2-methylpropyl)benzene
Molekylvægt (g/mol) 160.26
Mængde 10 mg
Formel vægt 160.1252 g/mol