missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4'-Isobutylpropiophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Isobutylpropiophenone |
| CAS | 59771-24-3 |
| Molekylær formel | C13H18O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]-1-propanone, p-Isobutylpropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O/c1-4-13(14)12-7-5-11(6-8-12)9-10(2)3/h5-8,10H,4,9H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC(=O)c1ccc(CC(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.28 |
| Formel vægt | 190.1358 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?