missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Isobutylbenzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30405480
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405480 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405480 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8090151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Isobutylbenzoic Acid
CAS 38861-88-0
Molekylær formel C11 H14 O2
Mængde 1 g
Synonym 4-Isobutylbenzoic acid, Benzoic acid, 4-(2-methylpropyl)-, 4-(2-Methylpropyl)benzoic acid, NSC 168984, p-(2-Methylpropyl)benzoic acid, p-Isobutylbenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-8(2)7-9-3-5-10(6-4-9)11(12)13/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,12,13)
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-(2-methylpropyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Formel vægt 178.0994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.