Få mere at vide
4-Isobutylbenzoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
4-Isobutylbenzoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isobutylbenzoic Acid |
| CAS | 38861-88-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Isobutylbenzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H14 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Isobutylbenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-8(2)7-9-3-5-10(6-4-9)11(12)13/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(2-methylpropyl)benzoic acid |
| Vis mere |