Få mere at vide
4-isobutyl-alfa-methylphenyleddikesyre, 99 %
Beskrivelse
Ibuprofen er nyttig som et ikke-steroidt anti-inflammatorisk forskningskemikalie. Ibuprofen er rapporteret at hæmme det netrofilafhængige ødemrespons fra kaninhud på C5a/PGE23. NSAID, der hæmmer cyclooxygenase-1 og -2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ibuprofen er nyttig som et ikke-steroidt anti-inflammatorisk forskningskemikalie. Ibuprofen er rapporteret at hæmme det netrofilafhængige ødemrespons fra kaninhud på C5a/PGE23. NSAID, der hæmmer cyclooxygenase-1 og -2.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i ethanol (25 mg/ml), chloroform (1:1), ether (1:2), acetone (1:1,5), vandige opløsninger af alkalihydroxider og carbonater, dichlormethan, methanol (50 mg/ml) og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid |
| Smeltepunkt | 75 °C til 78 °C |
| Kogepunkt | 157 °C (4 mmHg) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,4881 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i ethanol (25 mg/ml), kloroform (1:1), æter (1:2), acetone (1:1,5), vandige opløsninger af alkalihydroxider og carbonater, dichlormetan, methanol (50 mg/ml) og ethylacetat. |
| Formel vægt | 206.29 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid