Få mere at vide
4-isobutyl-alfa-methylphenyleddikesyre, 99 %
Artikelnummer. 11440067
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440067 5 g 5g
11430067 1 g 1g
11450067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20989.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.66 DKK
    406.65 DKK / 5g
    Spare 86.01 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 15687-27-1 | C13H18O2 | 206,29 g/mol
Ibuprofen er nyttig som et ikke-steroidt anti-inflammatorisk forskningskemikalie. Ibuprofen er rapporteret at hæmme det netrofilafhængige ødemrespons fra kaninhud på C5a/PGE23. NSAID, der hæmmer cyclooxygenase-1 og -2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ibuprofen er nyttig som et ikke-steroidt anti-inflammatorisk forskningskemikalie. Ibuprofen er rapporteret at hæmme det netrofilafhængige ødemrespons fra kaninhud på C5a/PGE23. NSAID, der hæmmer cyclooxygenase-1 og -2.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i ethanol (25 mg/ml), chloroform (1:1), ether (1:2), acetone (1:1,5), vandige opløsninger af alkalihydroxider og carbonater, dichlormethan, methanol (50 mg/ml) og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15687-27-1
Molekylær formel C13H18O2
Molekylvægt (g/mol) 206.29
MDL nummer MFCD00010393
InChI nøgle HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, motrin, brufen, nurofen, advil, dolgit, liptan, nuprin, anflagen
PubChem CID 3672
ChEBI CHEBI:5855
IUPAC navn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propansyre
SMIL CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
Smeltepunkt 75 °C til 78 °C
Kogepunkt 157 °C (4 mmHg)
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Merck Index 14,4881
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i ethanol (25 mg/ml), kloroform (1:1), æter (1:2), acetone (1:1,5), vandige opløsninger af alkalihydroxider og carbonater, dichlormetan, methanol (50 mg/ml) og ethylacetat.
Formel vægt 206.29
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid