Få mere at vide
4-Isobutyl-2-pyrrolidinone (pregabalin lactam impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isobutyl-2-pyrrolidinone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10) |
| Formel vægt | 141.1154 |
| Procent renhed | >95% |