Få mere at vide
4'-Isobutyl-2,2-dibromopropiophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Isobutyl-2,2-dibromopropiophenone |
| CAS | 104483-05-8 |
| Molekylær formel | C13H16Br2O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2,2-Dibromo-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16Br2O/c1-9(2)8-10-4-6-11(7-5-10)12(16)13(3,14)15/h4-7,9H,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(Br)Br |
| IUPAC navn | 2,2-dibromo-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.07 |
| Formel vægt | 345.9568 |