Få mere at vide
4-iso-Octylphenol-di-ethoxylate 10 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327467
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30327467 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30327467 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRELA15712802AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone