Få mere at vide
4-Iodotoluene-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Iodotoluene-D7 |
| CAS | 1039678-66-4 |
| Molekylær formel | C7 D7 I |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-iodo-6-(methyl-d3)- (ACI), 3-Iodo-6-(methyl-d3)benzene-1,2,4,5-d4 (ACI), 1-Iodo-4-(trideuteriomethyl)-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene, 4-Iodotoluene-d7, 4-Iodotoluene-D7, 1-Iodo-4-(methyl-d3)benzene-2,3,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7I/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1I)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-iodo-6-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.0781 |
| Formel vægt | 225.0032 g/mol |
| Vis mere |