Få mere at vide
4-iodtetrahydro-2H-pyran,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10690325
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10690325 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10451823 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10690325 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29911CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 25637-18-7
Molekylær formel C5H9IO
Molekylvægt (g/mol) 212.03
MDL nummer MFCD06797467
InChI nøgle JTRNQTFTRDPITG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodotetrahydro-2h-pyran, 4-iodo-tetrahydro-2h-pyran, 4-iodotetrahydropyran, 4-iodo-tetrahydropyran, 4-iodo-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodo, tetrahydro-4-iodo-2h-pyran, 4-iodanyloxane, 4-iodooxacyclohexane, 4-iodopentahydropyran
PubChem CID 2795506
IUPAC navn 4-iodoxan
SMIL IC1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodotetrahydro-2H-pyran
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 212.03
Procent renhed 95%