missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Iodopyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Iodopyrimidine |
| CAS | 31462-57-4 |
| Molekylær formel | C4H3IN2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3IN2/c5-4-1-2-6-3-7-4/h1-3H |
| SMIL | IC1=CC=NC=N1 |
| IUPAC navn | 4-iodopyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.98 |
| Formel vægt | 205.93 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?