Få mere at vide
4-jodpyridin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10515835
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10515835 25 g 25g
10462723 1 g 1g
10055322 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10515835 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00014EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 15854-87-2
Molekylær formel C5H4IN
Molekylvægt (g/mol) 205.00
MDL nummer MFCD02093937
InChI nøgle RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
PubChem CID 609492
IUPAC navn 4-iodpyridin
SMIL IC1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodopyridine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
Formel vægt 204.99
Procent renhed 97%