Få mere at vide
4-jodpyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Iodopyridine |
| Smeltepunkt | 96°C to 99°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1594 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Formel vægt | 205 |
| Procent renhed | 96% |