Få mere at vide
4-Iodopyridin, 96%
Artikelnummer. 11417146
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417146 5 g 5g
11407146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25459.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15854-87-2 | C5H4In | 205,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15854-87-2
Molekylær formel C5H4IN
Molekylvægt (g/mol) 205.00
MDL nummer MFCD02093937
InChI nøgle RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
PubChem CID 609492
IUPAC navn 4-iodpyridin
SMIL IC1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodopyridine
Smeltepunkt 96 °C til 99 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1594
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 205
Procent renhed 96%