Få mere at vide
4-Iodopyrazol, TRC
Artikelnummer. 30400886
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30400886 10 g
1 options
Artikelnummer. 30400886 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI71947010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodopyrazole
CAS 3469-69-0
Molekylær formel C3 H3 I N2
Mængde 10 g
Synonym 4-Iodo-pyrazole, 4-Iodo-1H-pyrazole
InChI formel InChI=1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
SMIL Ic1cn[nH]c1
IUPAC navn 4-iod-1H-pyrazol
Molekylvægt (g/mol) 193.97
Formel vægt 193.9341