Få mere at vide
4-Iodophenylhydrazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Iodophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 62830-55-1 |
| Molekylær formel | C6H7IN2 . (HCl) |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7IN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H |
| SMIL | NNC1=CC=C(I)C=C1.Cl |
| IUPAC navn | (4-iodophenyl)hydrazine hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.5 |
| Formel vægt | 269.95 |