Få mere at vide
4-iodophenol, TRC
Artikelnummer. 30137564
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137564 50 g
30004943 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI71751050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-38-5
Molekylær formel C6H5IO
Molekylvægt (g/mol) 220.01
Synonym p-Iodophenol, 1-Iodo-4-hydroxybenzene, 4-Hydroxyiodobenzene, 4-Hydroxyphenyl Iodide, 4-Iodophenol, NSC 91464, p-Hydroxyiodobenzene, p-Iodophenol
SMIL Oc1ccc(I)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodophenol
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H5IO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Formel vægt 219.9385