Få mere at vide
4-Iodophenol, 98+%
Artikelnummer. p-7021214
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11334709
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13455.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 540-38-5 | C6H5IO | 220.01 g/mol
4-Iodophenol er et kemikalie, der anvendes i kemiluminescensbilleddannelsesassays og -eksperimenter, som diagnostiske midler for at påvise cancerceller hos patienter. Det bruges også i syntesen af agonister mod østrogenetβ receptor. Bruges også i en bred vifte af medicinske industrielle applikationer såvel som i ernæringsprodukter til mennesker og dyr såsom farmaceutiske mellemprodukter og polariserende film til Liquid Crystal Display (LCD) kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Iodophenol er et kemikalie, der anvendes i kemiluminescensbilleddannelsesassays og eksperimenter, som diagnostiske midler for at påvise cancerceller hos patienter. Det bruges også i syntesen af agonister mod østrogenetβ receptor. Bruges også i en bred vifte af medicinske industrielle applikationer såvel som i ernæringsprodukter til mennesker og dyr såsom antiseptika og desinfektionsmidler, farmaceutiske mellemprodukter, polariserende film til kemikalier med flydende krystaller (LCD).
Opløselighed
Opløselig i alkohol og ether. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom, opbevares i mørke. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares adskilt fra syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-38-5
Molekylær formel C6H5IO
Molekylvægt (g/mol) 220.01
MDL nummer MFCD00002327
InChI nøgle VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b
PubChem CID 10894
ChEBI CHEBI:43521
IUPAC navn 4-iodphenol
SMIL OC1=CC=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodophenol
Smeltepunkt 91°C to 95°C
Kogepunkt 138°C (5 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1904544
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,5036
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Formel vægt 220.01
Procent renhed ≥98%