Få mere at vide
4-Iodophenol, 98+%
Artikelnummer. 11334709
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334709 5 g 5g
11455523 25 g 25g
11465523 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13455.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 540-38-5 | C6H5IO | 220,01 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
4-Iodophenol er et kemikalie, der anvendes i kemiluminescensbilleddannelsesassays og eksperimenter, som diagnostiske midler for at påvise cancerceller hos patienter. Det bruges også i syntesen af agonister mod østrogenetβ receptor. Bruges også i en bred vifte af medicinske industrielle applikationer såvel som i ernæringsprodukter til mennesker og dyr såsom antiseptika og desinfektionsmidler, farmaceutiske mellemprodukter, polariserende film til kemikalier med flydende krystaller (LCD).
Opløselighed
Opløselig i alkohol og ether. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom, opbevares i mørke. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares adskilt fra syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-38-5
Molekylær formel C6H5IO
Molekylvægt (g/mol) 220.01
MDL nummer MFCD00002327
InChI nøgle VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b
PubChem CID 10894
ChEBI CHEBI:43521
IUPAC navn 4-iodphenol
SMIL OC1=CC=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodophenol
Smeltepunkt 91°C to 95°C
Kogepunkt 138°C (5 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1904544
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,5036
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Formel vægt 220.01
Procent renhed ≥98%