Få mere at vide
4-iodopyridin-2(1H)-on, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10694385
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10694385 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10326904 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10031244 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10694385 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07919CB
Kemiske identifikatorer
CAS 858839-90-4
Molekylær formel C5H4INO
Molekylvægt (g/mol) 221.00
MDL nummer MFCD09702419
InChI nøgle POHJRJNCZQENQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodopyridin-2 1h-one, 4-iodo-2-pyridone, 4-iodopyridin-2-ol, 4-iodo-1,2-dihydropyridin-2-one, 2 1h-pyridinone,4-iodo, 2-hydroxy-4-iodopyridine, 4-iodohydropyridin-2-one, 4-iodo-pyridin-2-ol
PubChem CID 20582535
SMIL IC1=CC(=O)NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-iodo-2-pyridone
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 4-iod-1,2-dihydropyridin-2-on
Formel vægt 220.99
Procent renhed 97%