missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Iodonaphthalen-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Iodonaphthalen-2-ol |
| CAS | 90800-21-8 |
| Molekylær formel | C10 H7 I O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7IO/c11-10-6-8(12)5-7-3-1-2-4-9(7)10/h1-6,12H |
| SMIL | Oc1cc(I)c2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | 4-iodonaphthalen-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.067 |
| Formel vægt | 269.954 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?