missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Iodonaphthalen-2-ol, TRC

Artikelnummer. 30405769
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405769 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7074135MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Iodonaphthalen-2-ol
CAS 90800-21-8
Molekylær formel C10 H7 I O
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H7IO/c11-10-6-8(12)5-7-3-1-2-4-9(7)10/h1-6,12H
SMIL Oc1cc(I)c2ccccc2c1
IUPAC navn 4-iodonaphthalen-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 270.067
Formel vægt 269.954
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.