Få mere at vide
4-(iodmethyl)tetrahydro-2H-pyran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13535030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13535030 10 g Glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 13535030 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448700100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 101691-94-5 | C6H11IO | 226.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Iodomethyl)tetrahydro-2H-pyran
CAS 101691-94-5
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H11IO
Mængde 10 g
Synonym 4-iodomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-iodomethyl oxane, 4-iodomethyl-tetrahydro-pyran, 4-iodomethyl tetrahydropyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodomethyl, 4-iodomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-iodomethyl, acmc-20a1ce, 4-iodomethyltetrahydropyran, 4-iodomethyl-tetrahydropyran
InChI nøgle MQLFSPBSNWUXSO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COCCC1CI
IUPAC navn 4-(iodmethyl)oxan
Molekylvægt (g/mol) 226.05
PubChem CID 2795507
Formel vægt 226.05
Procent renhed 97%