Få mere at vide
4-(iodmethyl)tetrahydro-2h-pyran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10686433
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10686433 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10570554 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10686433 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29940DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 101691-94-5
Molekylær formel C6H11IO
Molekylvægt (g/mol) 226.057
InChI nøgle MQLFSPBSNWUXSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-iodomethyl oxane, 4-iodomethyl-tetrahydro-pyran, 4-iodomethyl tetrahydropyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodomethyl, 4-iodomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-iodomethyl, acmc-20a1ce, 4-iodomethyltetrahydropyran, 4-iodomethyl-tetrahydropyran
PubChem CID 2795507
IUPAC navn 4-(iodmethyl)oxan
SMIL C1COCCC1CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Iodomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 226.05
Procent renhed 97%