Få mere at vide
4-jodbutyronitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10106303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10106303 1 g Glasflaske 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10106303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390390010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6727-73-7 | C4H6IN | 195 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobutyronitrile
CAS 6727-73-7
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.8260g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H6IN
Lineær formel I(CH2)3CN
Brydningsindeks 1,5350 til 1,5370
MDL nummer MFCD00039501
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.826
Synonym butanenitrile, 4-iodo, g-iodobutyronitrile, 4-iodobutyronitrile
InChI nøgle CWINCVBWHUGBEB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CC#N)CI
IUPAC navn 4-iodbutannitril
Molekylvægt (g/mol) 195
PubChem CID 285648
Formel vægt 195
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodobutyronitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.