Få mere at vide
4-iodobutylacetat, 96%, stikk. med kobber
Beskrivelse
4-iodbutylacetat anvendes til fremstilling af tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphoniumiodid, tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphoniumiodid
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Iodobutylacetat anvendes til fremstilling af tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphoniumiodid, tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphoniumiodid
Opløselighed
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Iodobutyl acetate |
| Navn note | stabiliseret med kobber |
| Tæthed | 1.61 |
| Kogepunkt | 94 °C til 95 °C (5,5 mmHg) |
| Flammepunkt | 91 °C (196 °F) |
| Lineær formel | CH3CO2(CH2)4I |
| Brydningsindeks | 1.5115 |
| Mængde | 50 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Svært at blande. |
| Vis mere |