Få mere at vide
4-iodobutylacetat, 96%, stikk. med kobber
Artikelnummer. 15474467
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474467 10 g 10g
15484467 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31826.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 40596-44-9 | C6H11IO2 | 242,056 g/mol
4-iodbutylacetat anvendes til fremstilling af tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphoniumiodid, tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphoniumiodid
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Iodobutylacetat anvendes til fremstilling af tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphoniumiodid, tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphoniumiodid
Opløselighed
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40596-44-9
Molekylær formel C6H11IO2
Molekylvægt (g/mol) 242.056
MDL nummer MFCD00010664
InChI nøgle FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tech., 4-iodobutylacetate, 4-acetoxybutyl iodide, 4-iodo-butyl acetate, acmc-20amg9, acetic acid 4-iodobutyl ester, acetic acid 4-iodo-butyl ester, 1-butanol, 4-iodo-,1-acetate, 4-iodobutyl acetate, technical grade
PubChem CID 2733405
IUPAC navn 4-iodbutylacetat
SMIL CC(=O)OCCCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobutyl acetate
Navn note stabilized with copper
Tæthed 1.61
Kogepunkt 94°C to 95°C (5.5 mmHg)
Flammepunkt 91°C (196°F)
Lineær formel CH3CO2(CH2)4I
Brydningsindeks 1.5115
Mængde 10 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 242.05
Procent renhed 96%