Få mere at vide
4-iodbenzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495867
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495867 100 g 100g
11475867 5 g 5g
11485867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24416.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-61-3 | C6H4ClIO2S | 302.51 g/mol
Det bruges som mellemprodukt i organiske synteser& i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som mellemprodukt i organiske synteser& i medicin.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Noter
Fugt& lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-61-3
Molekylær formel C6H4ClIO2S
Molekylvægt (g/mol) 302.51
MDL nummer MFCD00007441
InChI nøgle POXFXTSTVWDWIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pipsyl chloride, 4-iodobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-iodo, p-iodobenzenesulfonyl chloride, 4-iodobenzenesulphonyl chloride, 4-iodobenzenesulfonylchloride, 4-iodophenylsulfonyl chloride, iodobenzene-p-sulfonyl chloride, unii-mvl274ezog, mvl274ezog
PubChem CID 7399
IUPAC navn 4-iodbenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 79°C to 84°C
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2691661
Følsomhed Light and moisture sensitive
Merck Index 14,7486
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 302.52
Procent renhed 97%