Få mere at vide
4-Iodonisol, TRC
Artikelnummer. 30402818
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30402818 100 g
1 options
Artikelnummer. 30402818 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI686845100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodoanisole
CAS 696-62-8
Molekylær formel C7H7IO
Mængde 100 g
Synonym 1-iodo-4-methoxybenzene, p-Iodoanisole, 1-Iodo-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-iodobenzene, 4-Iodomethoxybenzene, 4-Iodophenyl Methyl Ether, 4-Methoxy-1-iodobenzene, 4-Methoxyiodobenzene, 4-Methoxyphenyl Iodide, NSC 60727, p-Iodoanisole, p-Iodomethoxybenzene, p-Iodophenyl Methyl Ether, p-Methoxyiodobenzene, p-Methoxyphenyl Iodide
InChI formel InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
SMIL COc1ccc(I)cc1
IUPAC navn 1-jod-4-methoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 234.03
Formel vægt 233.9542