Få mere at vide
4-Iodonisol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Iodoanisole |
| CAS | 696-62-8 |
| Molekylær formel | C7H7IO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-iodo-4-methoxybenzene, p-Iodoanisole, 1-Iodo-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-iodobenzene, 4-Iodomethoxybenzene, 4-Iodophenyl Methyl Ether, 4-Methoxy-1-iodobenzene, 4-Methoxyiodobenzene, 4-Methoxyphenyl Iodide, NSC 60727, p-Iodoanisole, p-Iodomethoxybenzene, p-Iodophenyl Methyl Ether, p-Methoxyiodobenzene, p-Methoxyphenyl Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(I)cc1 |
| IUPAC navn | 1-jod-4-methoxybenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.03 |
| Formel vægt | 233.9542 |