Få mere at vide
4-Iodonanilin, TRC
Artikelnummer. 30408519
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30408519 10 g
1 options
Artikelnummer. 30408519 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI68680010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodoaniline
CAS 540-37-4
Molekylær formel C6H6IN
Mængde 10 g
Synonym 1-Iodo-4-aminobenzene, 4-Iodobenzenamine, 4-Iodobenzeneamine, 4-Iodophenylamine, NSC 9246, p-Aminoiodobenzene, p-Aminophenyl Iodide, p-Iodoaniline
InChI formel InChI=1S/C6H6IN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
SMIL Nc1ccc(I)cc1
IUPAC navn 4-iodonanilin
Molekylvægt (g/mol) 219.02
Formel vægt 218.9545