Få mere at vide
4-(Iodoacetylamino)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Iodoacetylamino)phenol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8INO2/c9-5-8(12)10-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,11H,5H2,(H,10,12) |
| Formel vægt | 276.96 |