Få mere at vide
4'-Iodoacetanilide, 97%
Artikelnummer. 10267873 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10267873 1 g Glasflaske 1g
10084313 5 g Glasflaske 5g
10146163 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10267873 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393120010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 622-50-4 | C8H8INO | 261.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-50-4
Molekylær formel C8H8INO
Molekylvægt (g/mol) 261.06
MDL nummer MFCD00016352
InChI nøgle SIULLDWIXYYVCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-iodophenyl acetamide, 4-iodoacetanilide, 4'-iodoacetanilide, p-iodoacetanilide, acetamide, n-4-iodophenyl, acetanilide, 4'-iodo, 4'-iodo-acetanilide, pubchem3293, acmc-20akb8, maybridge1_006480
PubChem CID 12147
IUPAC navn N-(4-iodphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Iodoacetanilide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 184.0°C to 185.0°C
Farve Blå-grå til lilla
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4NHC(=O)CH3
Mængde 1 g
Formel vægt 261.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Iodoacetanilide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.