Få mere at vide
4-Iodo-m-xylene, 98%
Artikelnummer. 11472908
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472908 10 g 10g
11482908 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16878.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4214-28-2 | C8H9I | 232.06 g/mol
4-iod-m-xylen er en reaktant, der anvendes til fremstilling af paralog-selektive Hsp90-hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-iod-m-xylen er en reaktant, der anvendes til fremstilling
af paralog-selektive Hsp90-hæmmere.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Noter
Lysfølsom. Beskyt mod lys. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4214-28-2
Molekylær formel C8H9I
Molekylvægt (g/mol) 232.06
MDL nummer MFCD00013706
InChI nøgle BUNKQJAMHYKQIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-m-xylene, 2,4-dimethyliodobenzene, 1,3-dimethyl-4-iodobenzene, m-xylene, 4-iodo, benzene, 1-iodo-2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1-iodobenzene, 2-iodo-1,5-dimethylbenzene, 4-jod-m-xylol, pubchem3869, acmc-209jnr
PubChem CID 77885
IUPAC navn 1-iod-2,4-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC=C(I)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-m-xylene
Tæthed 1.628
Mængde 10 g
Brydningsindeks 1.598
Beilstein 1422602
Kogepunkt 231°C to 232°C
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 232.07
Procent renhed 98%