Få mere at vide
4-Iodo-m-xylene, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10784943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10784943 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10784943 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412500050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4214-28-2
Molekylær formel C8H9I
Molekylvægt (g/mol) 232.06
MDL nummer MFCD00013706
InChI nøgle BUNKQJAMHYKQIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-m-xylene, 2,4-dimethyliodobenzene, 1,3-dimethyl-4-iodobenzene, m-xylene, 4-iodo, benzene, 1-iodo-2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1-iodobenzene, 2-iodo-1,5-dimethylbenzene, 4-jod-m-xylol, pubchem3869, acmc-209jnr
PubChem CID 77885
IUPAC navn 1-iodo-2,4-dimethylbenzene
SMIL CC1=CC=C(I)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-m-xylene
Navn note 95%
CAS min % 94.0
Farve Yellow
CAS Max % 100.0
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.5970 to 1.5990 (20°C, 589nm)
Analyseprocentområde 95%
Formel vægt 232.06
Procent renhed ≥94%