Få mere at vide
4-Iodo-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15458457
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458457 5 g 5g
15468457 250 mg 250mg
15448457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51979.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24250-85-9 | C9H10INO2 | 291.09 g/mol
4-iod-L-phenylalanin kan bruges i proteinteknologi som en unaturlig modelα aminosyre til at ændre primær aminosyresammensætning via opal (UGA) codon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-iod-L-phenylalanin kan bruges i proteinteknologi som en unaturlig modelα aminosyre til at ændre primær aminosyresammensætning via opal (UGA) codon.
Opløselighed Delvis blandbar
med vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24250-85-9
Molekylær formel C9H10INO2
Molekylvægt (g/mol) 291.09
MDL nummer MFCD00002602
InChI nøgle PZNQZSRPDOEBMS-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-iodo-l-phenylalanine, 4-iodophenylalanine, l-4-iodophenylalanine, iodo-phenylalanine, p-iodo-l-phenylalanine, p-iodophenylalanine, s-2-amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, h-phe 4-i-oh, phenylalanine, 4-iodo
PubChem CID 134497
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-iodphenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(I)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-L-phenylalanine
Beilstein 4411317
Opløselighedsinformation Partly miscible with water.
Mængde 5 g
Formel vægt 291.09
Optisk rotation −6.5° (c=1 in Acetic Acid:Water (4:1))
Følsomhed Light sensitive
Procent renhed 95%