Få mere at vide
4-iod-5-methyl-isoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10789215
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10789215 5 g 5g
10187942 250 mg 250mg
10351243 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10789215 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC26311DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7064-38-2
Molekylær formel C28H36N4O6S2
Molekylvægt (g/mol) 588.74
MDL nummer MFCD06411541
InChI nøgle GDARZPKSXSXRDC-JCMHNJIXNA-N
Synonym 4-iodo-5-methylisoxazole, 4-iodo-5-methyl-isoxazole, isoxazole,4-iodo-5-methyl, isoxazole, 4-iodo-5-methyl
PubChem CID 2795461
SMIL CCCN1C(=O)C(C#N)=C(C)C(\C=C2/SC(=S)N(CCCCCC(O)=O)C2=O)=C1N1CCCC(C1)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-5-methyl-isoxazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
IUPAC navn 6-[(5Z)-5-({5-cyano-2-[3-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]-4-methyl-6-oxo-1-propyl-1,6-dihydropyridin-3-yl}methylidene)-4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl]hexanoic acid
Formel vægt 208.98
Procent renhed 97%