Få mere at vide
4-iod-5-methyl-3-phenylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10049201
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10049201 1 g 1g
10582842 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10049201 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00511DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 31295-66-6
Molekylær formel C10H8INO
Molekylvægt (g/mol) 285.084
MDL nummer MFCD02681888
InChI nøgle DDVPBKUHWSZYIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole, isoxazole, 4-iodo-5-methyl-3-phenyl, 3-phenyl-4-iodo-5-methylisoxazole
PubChem CID 2776150
IUPAC navn 4-iod-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol
SMIL CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 285.08
Procent renhed 97%