Få mere at vide
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11976231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
:
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
11976231 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 11976231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444820010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
CAS 866638-72-4
Smeltepunkt 139.0°C to 141.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C4H2F3IN2
Mængde 1 g
Synonym 4-iodo-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-iodo-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-3-trifluoromethyl, acmc-209qaw, 4-iodo-3-trifluoromethyl pyrazole, 3-trifluoromethyl-4-iodo-1h-pyrazole, 4-iodo-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole
InChI nøgle XRUHSOXIZMYOHX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=NNC(=C1I)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Molekylvægt (g/mol) 261.97
PubChem CID 16069792
Formel vægt 261.97
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.