Få mere at vide
4-Iodo-3-nitrophenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10533514 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10533514
Brand: Thermo Scientific Acros 326280250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113305-56-9
Molekylær formel C6H4INO3
Molekylvægt (g/mol) 265.01
MDL nummer MFCD01320680
InChI nøgle QCKXOEOOXJUACP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-3-nitro-phenol, phenol, 4-iodo-3-nitro, 4-iodanyl-3-nitro-phenol, zlchem 70, pubchem23788, acmc-1awil, 5-hydroxy-2-iodonitrobenzene
PubChem CID 2733454
IUPAC navn 4-iodo-3-nitrophenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-3-nitrophenol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 153°C to 159°C
Farve Brown-Yellow to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 25 g
Beilstein 06, II, 238
Formel vægt 265.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodo-3-nitrophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.