Få mere at vide
4-Iodo-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Iodo-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 5471-81-8 |
| Molekylær formel | C9H9IO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Iodo-m-toluic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Methyl-4-iodobenzoate, Methyl 4-Iodo-3-methylbenzoate, NSC 28460 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9IO2/c1-6-5-7(9(11)12-2)3-4-8(6)10/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(I)c(C)c1 |
| IUPAC navn | methyl 4-iodo-3-methylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.07 |
| Formel vægt | 275.9647 |