Få mere at vide
4-iod-3-methyl-5-phenylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10478182
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10478182 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10089111 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10478182 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC20311DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 16114-53-7
Molekylær formel C10H8INO
Molekylvægt (g/mol) 285.084
MDL nummer MFCD03086126
InChI nøgle RLZGZJOMCXKYIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-3-methyl-5-phenylisoxazole, isoxazole,4-iodo-3-methyl-5-phenyl, 3-methyl-5-phenyl-4-iodoisoxazole, 4-iodo-3-methylisoxazol-5-yl benzene, 4-iodo-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl benzene
PubChem CID 2776520
IUPAC navn 4-iod-3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazol
SMIL CC1=NOC(=C1I)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-3-methyl-5-phenylisoxazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 285.08
Procent renhed 97%