Få mere at vide
4-Iodo-3,5-dimethylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Iodo-3,5-dimethylisoxazole |
| Smeltepunkt | 51°C to 55°C |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Formel vægt | 223.01 |
| Procent renhed | 97% |