Få mere at vide
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitril, TRC
Artikelnummer. 30405648
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30405648 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30405648 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI70647810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 101066-87-9
Molekylær formel C8H3F3IN
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)7-3-6(12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
SMIL FC(F)(F)c1cc(I)ccc1C#N
IUPAC navn 4-jod-2-(trifluoromethyl)benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 297.02
Formel vægt 296.9262