Få mere at vide
4-Iodo-2-nitroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Iodo-2-nitroaniline |
| CAS | 20691-72-9 |
| Molekylær formel | C6H5N2O2I |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5IN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2 |
| SMIL | Nc1ccc(I)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-iodo-2-nitroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.02 |
| Formel vægt | 263.9396 |