Få mere at vide
4-Iodo-2-methyl-1-butene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Iodo-2-methyl-1-butene |
| CAS | 53750-52-0 |
| Molekylær formel | C5H9I |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Iodo-3-methyl-3-butene, 4-Iodo-2-methyl-1-butene |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9I/c1-5(2)3-4-6/h1,3-4H2,2H3 |
| SMIL | C=C(C)CCI |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.03 |
| Formel vægt | 195.97 |