Få mere at vide
4-iod-2,6-dimethylphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10533242
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10533242 1 g 1g
10262362 10 g 10g
10101322 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10533242 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RDP00223DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 10570-67-9
Molekylær formel C8H9IO
Molekylvægt (g/mol) 248.06
MDL nummer MFCD00094415
InChI nøgle HUUNIMCCAGNBDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,6-dimethyl-phenol, 4-iodo-2,6-xylenol, acmc-2098hg, phenol,4-iodo-2,6-dimethyl, huunimccagnbdf-uhfffaoysa, phenol, 4-iodo-2,6-dimethyl
PubChem CID 555318
IUPAC navn 4-iod-2,6-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(I)=CC(C)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-2, 6-dimethylphenol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 248.06
Procent renhed 97%