Få mere at vide
4-iod-2,6-dimethylphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10101322
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Artikelnummer. 10101322
Brand: Thermo Scientific Maybridge RDP00223EE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 10570-67-9
Molekylær formel C8H9IO
Molekylvægt (g/mol) 248.06
MDL nummer MFCD00094415
InChI nøgle HUUNIMCCAGNBDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,6-dimethyl-phenol, 4-iodo-2,6-xylenol, acmc-2098hg, phenol,4-iodo-2,6-dimethyl, huunimccagnbdf-uhfffaoysa, phenol, 4-iodo-2,6-dimethyl
PubChem CID 555318
IUPAC navn 4-iod-2,6-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(I)=CC(C)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-2, 6-dimethylphenol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 50 g
Formel vægt 248.06
Procent renhed 97%