Få mere at vide
4-iod-2,5-dimethylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033449
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11450030
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50565.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 114971-53-8 | C8H9IO | 248.063 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114971-53-8
Molekylær formel C8H9IO
Molekylvægt (g/mol) 248.063
MDL nummer MFCD00219922
InChI nøgle RFAXNKKOQUYDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,5-dimethyl-phenol, phenol,4-iodo-2,5-dimethyl, acmc-20aoag, 2-hydroxy-5-iodo-p-xylene, 4-iodanyl-2,5-dimethyl-phenol
PubChem CID 2736261
IUPAC navn 4-iod-2,5-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1I)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-2,5-dimethylphenol
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 248.06
Procent renhed 98%